2-Chlor-6-fluorbenzylmercaptan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004446-1G 004446-5G
FLUO004446-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004446-1G FLUO004446-5G
2-Chlor-6-fluorbenzylmercaptan
2-Chlor-6-fluorbenzylmercaptan
Formel: C₇H₆ClFS
MDL Number: MFCD00052473
CAS-Nummer: 170924-52-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge