4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003139-100G 003139-250G
FLUO003139-100GEA 99.9 EUR InStock
FLUO003139-100G FLUO003139-250G
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphenol
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphenol
Formel: C₁₅H₁₀F₆O₂
MDL Number: MFCD00000439
CAS-Nummer: 1478-61-1
EINECS: 216-036-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge