O-Benzylhydroxylamin Hydrochlorid
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TL00614.1 TL00614.10 TL00614.50
MAYBTL00614.1EA 0 EUR InStock
MAYBTL00614.1 MAYBTL00614.10 MAYBTL00614.50
O-Benzylhydroxylamin Hydrochlorid
O-Benzylhydroxylamin Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₀ClNO
MW: 159.62 g/mol
MDL Number: MFCD00012952
CAS-Nummer: 2687-43-6
EINECS: 220-249-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge