Ethyl-3-oxocyclohexancarboxylat
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
RJC00222.250 RJC00222.1
CHMPRJC00222.250EA 0 EUR InStock
CHMPRJC00222.250 CHMPRJC00222.1
Ethyl-3-oxocyclohexancarboxylat
Ethyl-3-oxocyclohexancarboxylat
Formel: C₉H₁₄O₃
MDL Number: MFCD00205583
CAS-Nummer: 33668-25-6
EINECS: 251-626-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge