O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
226904-5G 226904-100G 226904-1G 226904-25G
SIAL226904-5GEA 61.2 EUR InStock
SIAL226904-5G SIAL226904-100G SIAL226904-1G SIAL226904-25G
O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid
Formel: CH₆ClNO
MDL Number: MFCD00012951
CAS-Nummer: 593-56-6
EINECS: 209-798-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge