Eisenborid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
88146.14 88146.22
88146.14EA 145 EUR InStock
88146.14 88146.22
Eisenborid ≥98%
Iron boride
Purity: 98% CAS No.: 12006-84-7 Molecular Formula: FeB Formula Weight: 66.66 Physical Form: Powder Density: 7.15 MDL No.: MFCD00016092
Formel: BFe
Dichte: 7,15
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016092
CAS-Nummer: 12006-84-7
EINECS: 234-489-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge