3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzoesäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL9793.POR 009793-1G 009793-5G
CHMPFL9793.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL9793.POR FLUO009793-1G FLUO009793-5G
3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzoesäure
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Formel: C₉H₆F₄O₃
MDL Number: MFCD00155925
CAS-Nummer: 70126-48-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge