2-Hydroxypyridin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
56413-100G 56413-25G
SIAL56413-100GEA 247 EUR InStock
SIAL56413-100G SIAL56413-25G
2-Hydroxypyridin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxypyridin-N-oxid
Formel: C₅H₅NO₂
MDL Number: MFCD00006195
CAS-Nummer: 13161-30-3
EINECS: 236-100-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge