Schwefeltrioxid-Triethylamin-Komplex, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
84739-10G 84739-50G
SIAL84739-10GEA 117 EUR InStock
SIAL84739-10G SIAL84739-50G
Schwefeltrioxid-Triethylamin-Komplex, Sigma-Aldrich®
Schwefeltrioxid-Triethylamin-Komplex
Formel: C₆H₁₅NO₃S
CAS-Nummer: 761-01-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge