Ethylthiophen-2-glyoxylat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B24712.09 B24712.18
B24712.09EA 40 EUR InStock
B24712.09 B24712.18
Ethylthiophen-2-glyoxylat ≥97%
Ethylthiophen-2-glyoxylat
Purity: 97% CAS No.: 4075-58-5 Molecular Formula: C8H8O3S Formula Weight: 184.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5505 Boiling Point: 102-110°/0.8mm Beilstein Reference: 5651 MDL No.: MFCD00015538
Formel: C₈H₈O₃S
Siedepunkt: 102…110 °C (0,8 mmHg)
Dichte: 1,250
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015538
CAS-Nummer: 4075-58-5
EINECS: 223-793-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge