2-(Aminomethyl)-15-krone-5, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
388416-1G 388416-250MG
SIAL388416-1GEA 627 EUR InStock
SIAL388416-1G SIAL388416-250MG
2-(Aminomethyl)-15-krone-5, Sigma-Aldrich®
2-(Aminomethyl)-15-krone-5
Formel: C₁₁H₂₃NO₅
CAS-Nummer: 83585-56-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge