4-Phenyl-3H-1,2,4-triazol-3,5(4H)-dion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
280992-1G 280992-5G
SIAL280992-1GEA 102 EUR InStock
SIAL280992-1G SIAL280992-5G
4-Phenyl-3H-1,2,4-triazol-3,5(4H)-dion, Sigma-Aldrich®
4-Phenyl-3H-1,2,4-triazol-3,5(4H)-dion
Formel: C₈H₅N₃O₂
MDL Number: MFCD00003148
CAS-Nummer: 4233-33-4
EINECS: 224-191-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge