4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)anilin
Lieferant: MENAI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
ST3522.1 ST3522.10 ST3522.5
MENAST3522.1EA 0 EUR InStock
MENAST3522.1 MENAST3522.10 CHMPST3522.5
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)anilin
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)anilin
Formel: C₈H₈N₄
MW: 160.1759 g/mol
MDL Number: MFCD00171470
CAS-Nummer: 6523-49-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge