4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AC18635.1 AC18635EA AC18635EE
MAYBAC18635.1EA 0 EUR InStock
MAYBAC18635.1 MAYBAC18635EA MAYBAC18635EE
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenol
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenol
Formel: C₈H₇N₃O
MW: 161.16 g/mol
MDL Number: MFCD00003096
CAS-Nummer: 68337-15-5
EINECS: 269-845-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge