Laboratory glassware washers, FlaskScrubbers™
Lieferant: LABCONCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
4420431
LBCP4420431EA 0 EUR InStock
LBCP4420431
Laboratory glassware washers, FlaskScrubbers™
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
FlaskScrubber glassware washers are designed to wash and dry narrow-neck and general purpose labware. They have a lower spindle rack that holds up to 36 pieces of primarily narrow-neck glassware such as volumetric flasks. Water and detergent are pumped through the spindles to reach the innermost areas of your glassware. Forced air drying through the spindles ensures thorough drying inside and out. Specialized inserts for pipets, BOD bottles, petri dishes, culture tubes and small utensils enhance the FlaskScrubber's versatility. The washer may be outfitted with an upper standard or spindleMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..