Kapillarsäulen, Elite-1ht für Autosystem
Lieferant: PERKIN ELMER GC INSTRUMENTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
N9316269 N9316270
PERCN9316269EA 1860 EUR InStock
PERCN9316269 PERCN9316270
Kapillarsäulen, Elite-1ht für Autosystem
Chromatographiesäulen
Die Elite-1-Säulen bestehen zu 100% aus Dimethyl-Polysiloxan und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge