Industriehandschuhe, Halbfinger-Ausführung, ActivArmr® 07-111
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
07-111/10 07-111/8
112-4908EA 0 EUR InStock
112-4908 112-4909
Industriehandschuhe, Halbfinger-Ausführung, ActivArmr® 07-111
Handschuhe
The VibraGuard® gloves feature a nitrile impregnated coating on a cotton interlock/Gelfôm™ liner. They provide resistance to cuts, punctures and abrasion, as well as to grease and oil.
  • Soft gel foam padding in the thumb, index finger and palm area enhances the shock impact protection
  • No need to remove the glove to screw or handle very small parts like nails
  • Half-finger design facilitates pressing the trigger of power tools
Ideal für Anwendungen mit Ständerschleifmaschinen, Innenrüttlern, Presslufthämmern und Meißelhämmern, Bohrhämmern und Stampfern.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3221B); Kat. II.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge