Deactivated/silinised vials
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
5182-0567 9301-0977 5188-2788 5188-5390
HEWL5182-0567EA 0 EUR InStock
HEWL5182-0567 HEWL9301-0977 HEWL5188-2788 HEWL5188-5390
Deactivated/silinised vials
Vials
These vials made of PP are used for pH sensitive samples, sodium or heavy metals analysis.
  • Translucent
  • Good chemical resistance
  • Can be used with crimp or snap caps
Vials with glass insert are used for economical and effective microsampling. The PP body has a glass flanged insert molded to the inside, so the sample comes in contact only with the 100 µl glass insert and the septum.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..