Schnittschutzhandschuhe, HyFlex® 11-624
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
11-624/6 11-624/7 11-624/8 11-624/9
ANSE11-624/6EA 0 EUR InStock
ANSE11-624/6 ANSE11-624/7 ANSE11-624/8 ANSE11-624/9
Schnittschutzhandschuhe, HyFlex® 11-624
Handschuhe
Diese Handschuhe aus Lycra®/Nylon/Dyneema® -Innenfutter mit PU-Beschichtung der Handinnenfläche bieten Tragekomfort und Beweglichkeit.
  • Ideal für länger andauernde Arbeiten mit einem 'kühlenden' Gefühl
  • Spezielle Formulierung seiner Polyurethan-Beschichtung verleiht ihm seine Flexibilität und optimale Passform sowie einen sicheren Griff bei trockenen und leicht öligen Objekten
  • Innenfutter des Handschuhs aus extrem starken Dyneema®-Garn: Hohe Schnittfestigkeit für sichere Handhabung und Montage von scharfen Teilen
Die Handschuhe eignen sich ideal für den Einsatz in der Glasherstellung, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen, im Bereich Automotive, für die Montage von Weißware, Metall- und Bauteilen und für die Handhabung von scharfkantigen Objekten.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4342B); Kat. II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge