(2-Iodphenyl)essigsäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
NRB00709.250 NRB00709.1
CHMPNRB00709.250EA 0 EUR InStock
CHMPNRB00709.250 MAYBNRB00709.1
(2-Iodphenyl)essigsäure
(2-Iodphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄I)CH₂COOH
MW: 262.05 g/mol
MDL Number: MFCD00046546
CAS-Nummer: 18698-96-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge