2,3,4-Trifluorphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
016268-1G 016268-5G
FLUO016268-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO016268-1G FLUO016268-5G
2,3,4-Trifluorphenylboronsäure
2,3,4-Trifluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₄BF₃O₂
MW: 175.9 g/mol
MDL Number: MFCD01863168
CAS-Nummer: 226396-32-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge