2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006409-1G 006409-5G 006409-10G
FLUO006409-1GEA 42.9 EUR InStock
FLUO006409-1G FLUO006409-5G FLUO006409-10G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₄O
MW: 194.13 g/mol
MDL Number: MFCD00061166
CAS-Nummer: 207981-45-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge