Benzofurazan
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
KM06477.250 KM06477DA
MAYBKM06477.250EA 0 EUR InStock
MAYBKM06477.250 MAYBKM06477DA
Benzofurazan
Benzofurazan
Formel: C₆H₄N₂O
MW: 120.11 g/mol
MDL Number: MFCD00068064
CAS-Nummer: 273-09-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge