Methyl-2-amino-4-ethyl-5-methyl-3-thiophencarboxylat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
014025-1G 014025-5G
FLUO014025-1GEA 171 EUR InStock
FLUO014025-1G FLUO014025-5G
Methyl-2-amino-4-ethyl-5-methyl-3-thiophencarboxylat
Methyl-2-amino-4-ethyl-5-methyl-3-thiophencarboxylat
Formel: C₉H₁₃NO₂S
MW: 199.2700 g/mol
MDL Number: MFCD00781744
CAS-Nummer: 4815-25-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge