1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropyltrichlormethylether
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010321-1G 010321-5G
FLUO010321-1GEA 82.1 EUR InStock
FLUO010321-1G FLUO010321-5G
1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropyltrichlormethylether
1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropyltrichlormethylether
Formel: C₄HCl₃F₆O
MDL Number: MFCD03094226
CAS-Nummer: 56860-83-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge