4-Methylphenylaceton ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B24728.03 B24728.06
B24728.03EA 29.7 EUR InStock
B24728.03 B24728.06
4-Methylphenylaceton ≥97%
4-Methylphenylaceton
Purity: 98% CAS No.: 2096-86-8 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.20 MDL No.: MFCD00017250
Formel: C₁₀H₁₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017250
CAS-Nummer: 2096-86-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge