4-Nitrophenylaceton ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B21183.03 B21183.06 B21183.14
B21183.03EA 54.8 EUR InStock
B21183.03 B21183.06 B21183.14
4-Nitrophenylaceton ≥98%
4-Nitrophenylaceton
Purity: 98% CAS No.: 5332-96-7 Molecular Formula: C9H9NO3 Formula Weight: 179.18 Melting Point: 61-64° Beilstein Reference: 1953054
Formel: C₉H₉NO₃
Melting Pt: 61…64 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051518
CAS-Nummer: 5332-96-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge