1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropyldifluormethylether
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010320-1G 010320-5G
FLUO010320-1GEA 57.9 EUR InStock
FLUO010320-1G FLUO010320-5G
1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropyldifluormethylether
1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropyldifluormethylether
Formel: C₄H₂F₈O
MDL Number: MFCD03094220
CAS-Nummer: 56860-85-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge