3-(Trifluormethyl)phenylaceton
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009454-5G 009454-25G
FLUO009454-5GEA 36.9 EUR InStock
FLUO009454-5G FLUO009454-25G
3-(Trifluormethyl)phenylaceton
3-(Trifluormethyl)phenylaceton
Formel: C₁₀H₉F₃O
MDL Number: MFCD00000397
CAS-Nummer: 21906-39-8
EINECS: 244-652-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge