2,4-Difluor-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013827-5G 013827-25G
FLUO013827-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013827-5G FLUO013827-25G
2,4-Difluor-5-(trifluormethyl)anilin
2,4-Difluor-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄F₅N
MDL Number: MFCD01631613
CAS-Nummer: 261944-56-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge