(±)-β-Methylphenethylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008888-1G 008888-5G
FLUO008888-1GEA 55.4 EUR InStock
FLUO008888-1G FLUO008888-5G
(±)-β-Methylphenethylamin
(±)-β-Methylphenethylamin
Formel: C₉H₁₃N
MDL Number: MFCD00008144
CAS-Nummer: 582-22-9
EINECS: 209-479-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge