Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
RJC01299.250 RJC01299.1
MAYBRJC01299.250EA 0 EUR InStock
MAYBRJC01299.250 MAYBRJC01299.1
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoat
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoat
Formel: C₁₃H₁₂O₃
MW: 216.2326 g/mol
MDL Number: MFCD00220608
CAS-Nummer: 7163-25-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge