4,4'-Dibromoctafluorbiphenyl (DBOB)
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009423-5G 009423-25G 009423-1G
FLUO009423-5GEA 266 EUR InStock
FLUO009423-5G FLUO009423-25G FLUO009423-1G
4,4'-Dibromoctafluorbiphenyl (DBOB)
4,4'-Dibromoctafluorbiphenyl (DBOB)
Formel: C₁₂Br₂F₈
MDL Number: MFCD00000310
CAS-Nummer: 10386-84-2
EINECS: 233-847-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge