Phenylchloracetat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
KM03523.1 KM03523.10 KM03523.50
MAYBKM03523.1EA 0 EUR InStock
MAYBKM03523.1 MAYBKM03523.10 MAYBKM03523.50
Phenylchloracetat
Phenylchloracetat
Formel: C₈H₇ClO₂
CAS-Nummer: 620-73-5
EINECS: 210-650-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge