N-Ethylcyclohexylamin 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L14221.AC L14221.AE
L14221.ACEA 26.4 EUR InStock
L14221.AC L14221.AE
N-Ethylcyclohexylamin 97%
N-Ethylcyclohexylamin
Purity: 97% CAS No.: 5459-93-8 Molecular Formula: C8H17N Formula Weight: 127.23 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4520 Odour: Amine-like Boiling Point: 163-166° Beilstein Reference: 2070280 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00003834
Formel: C₈H₁₇N
Siedepunkt: 163…166 °C
Dichte: 0,850
Flash-Pt: 45 °C (113 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003834
CAS-Nummer: 5459-93-8
EINECS: 226-733-8
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge