1-Naphthoylchlorid 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
270380100 270380500
ACRO270380100EA 45.4 EUR InStock
ACRO270380100 ACRO270380500
1-Naphthoylchlorid 99%
1-Naphthoylchlorid
Formel: C₁₁H₇ClO
Siedepunkt: 190 °C (35 mmHg)
Melting Pt: 16…19 °C
Dichte: 1,26 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00004002
CAS-Nummer: 879-18-5
EINECS: 212-903-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to beige to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6510 to 1.6540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge