n-Butylphenylether ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L04703.14 L04703.22
L04703.14EA 48 EUR InStock
L04703.14 L04703.22
n-Butylphenylether ≥99%
n-Butylphenylether
Purity: 99% CAS No.: 1126-79-0 Molecular Formula: C6H5OCH2CH2CH2CH3 Formula Weight: 150.22 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.4970 Melting Point: -19° Boiling Point: 210-211° Beilstein Reference: 1635559 MDL No.: MFCD00009438
Formel: C₁₀H₁₄O
Siedepunkt: 210…211 °C
Melting Pt: –19 °C
Dichte: 0,938
Flash-Pt: 82 °C (179 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009438
CAS-Nummer: 1126-79-0
EINECS: 214-426-1
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge