3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorbenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010449-100G 010449-25G
FLUO010449-100GEA 0 EUR InStock
FLUO010449-100G FLUO010449-25G
3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorbenzotrifluorid
3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorbenzotrifluorid
Formel: C₇Cl₂F₆
MDL Number: MFCD00039304
CAS-Nummer: 4284-10-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge