1-Brom-2,4-bis(trifluormethyl)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006025-5G 006025-25G
FLUO006025-5GEA 55.2 EUR InStock
FLUO006025-5G FLUO006025-25G
1-Brom-2,4-bis(trifluormethyl)benzol
1-Brom-2,4-bis(trifluormethyl)benzol
Formel: C₈H₃BrF₆
MW: 293.01 g/mol
MDL Number: MFCD00074904
CAS-Nummer: 327-75-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge