4-Brom-2-methylbenzotrifluorid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC49171-1G PC49171-5G
APOSPC49171-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC49171-1G APOSPC49171-5G
4-Brom-2-methylbenzotrifluorid
4-Brom-2-methylbenzotrifluorid
Formel: C₈H₆BrF₃
MW: 239.0325 g/mol
MDL Number: MFCD11100526
CAS-Nummer: 936092-88-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge