4-(Chlordifluormethyl)benzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010270-1G 010270-5G
FLUO010270-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010270-1G FLUO010270-5G
4-(Chlordifluormethyl)benzotrifluorid
4-(Chlordifluormethyl)benzotrifluorid
Formel: C₈H₄ClF₅
CAS-Nummer: 13947-94-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge