2,4-Dichlor-5-methylbenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007842-5G 007842-25G 007842-1G
FLUO007842-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007842-5G FLUO007842-25G FLUO007842-1G
2,4-Dichlor-5-methylbenzotrifluorid
2,4-Dichlor-5-methylbenzotrifluorid
Formel: C₈H₅Cl₂F₃
MDL Number: MFCD00190113
CAS-Nummer: 115571-61-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge