1,4-Bis(trifluormethyl)-2-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006030-1G 006030-5G
FLUO006030-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO006030-1G FLUO006030-5G
1,4-Bis(trifluormethyl)-2-nitrobenzol
1,4-Bis(trifluormethyl)-2-nitrobenzol
Formel: C₈H₃F₆NO₂
MW: 259.11 g/mol
MDL Number: MFCD00236674
CAS-Nummer: 320-88-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge