4,8-Dichlor-2-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF253.2.5 008282-1G 008282-5G
CHMPCFF253.2.5EA 401 EUR InStock
CHMPCFF253.2.5 FLUO008282-1G FLUO008282-5G
4,8-Dichlor-2-(trifluormethyl)chinolin
4,8-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄Cl₂F₃N
MW: 266.0467 g/mol
MDL Number: MFCD00276590
CAS-Nummer: 18706-35-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge