4-Chlor-8-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6338-5G HC-6338-1G
COBBHC-6338-5GEA 227 EUR InStock
COBBHC-6338-5G COBBHC-6338-1G
4-Chlor-8-(trifluormethyl)chinolin
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₅ClF₃N
MW: 231.61 g/mol
MDL Number: MFCD00134578
CAS-Nummer: 23779-97-7
EINECS: 245-880-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge