4-Chlor-8-fluor-2-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
KM09508.250 KM09508.1
CHMPKM09508.250EA 0 EUR InStock
CHMPKM09508.250 MAYBKM09508.1
4-Chlor-8-fluor-2-(trifluormethyl)chinolin
4-Chloro-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄ClF₄N
MW: 249.5921 g/mol
MDL Number: MFCD01570536
CAS-Nummer: 401567-85-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge