8-Chlor-6-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-3035-5G HC-3035-1G
COBBHC-3035-5GEA 441 EUR InStock
COBBHC-3035-5G COBBHC-3035-1G
8-Chlor-6-(trifluormethyl)chinolin
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₅ClF₃N
MDL Number: MFCD13195692
CAS-Nummer: 1215206-39-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge