2,4-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007831-1G 007831-2.5G
FLUO007831-1GEA 82.1 EUR InStock
FLUO007831-1G FLUO007831-2.5G
2,4-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril
2,4-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₁₀H₅F₆N
CAS-Nummer: 201789-28-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge