Triethyl-2-fluor-2-phosphonoacetat (fluoriertes Horner-Reagenz)
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006355-5G 006355-10G 006355-25G
FLUO006355-5GEA 88.2 EUR InStock
FLUO006355-5G FLUO006355-10G FLUO006355-25G
Triethyl-2-fluor-2-phosphonoacetat (fluoriertes Horner-Reagenz)
Triethyl-2-fluor-2-phosphonoacetat (fluoriertes Horner-Reagenz)
Formel: C₈H₁₆FO₅P
MW: 242.19 g/mol
MDL Number: MFCD00134400
CAS-Nummer: 2356-16-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge