2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005736-1G 005736-5G
FLUO005736-1GEA 42.9 EUR InStock
FLUO005736-1G FLUO005736-5G
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonylchlorid
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₂O₃
MDL Number: MFCD01631474
CAS-Nummer: 143096-86-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge